Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitrile Unsterile Handschuhe
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Beschreibung
The accelerator-free formulation of PUREZERO™ Cleanroom non-sterile nitrile gloves is the solution. It reduces the risk of allergies and skin irritation associated with accelerator chemicals in other nitrile gloves.
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B Resistance to Chemical Permeation
- EN ISO 374-5:2016 Micro-organism and Virus Protection
- EN ISO 374-5:2016/ Protection against Micro-organism Risk
- EN ISO 374-2:2019/ Resistance to Penetration
- EN ISO 374-4:2019/ Resistance to Degradation
- EN ISO 21420:2020/ General Requirement for Gloves
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
- Erneuerbare Energie
- Quellenreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1 |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Rough |
Finger Thickness (English) | 0.006 in. |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Hand | Beidhändig |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17892848_EN.pdf
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitrile Unsterile Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur