Learn More
HALYARD™ PUREZERO* HG3 Smooth (SGX) weiße Nitrilhandschuhe Artikelnummer.: 17344330
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
HALYARD™ PUREZERO* HG3 Smooth (SGX) weiße Nitrilhandschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17344330
XL
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Artikelnummer. 17344330
Marke: HALYARD™ CLN3231XL
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
  • Nickelfrei
  • Puderfrei
  • Silikonfrei
  • Latexfrei und ohne Phtalate
  • Hohe Reinheit
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
  • Backed up by a vertically integrated supply chain
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
    • Erneuerbare Energie
    • Quellenreduzierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Zertifizierungen/Konformität (Europa) GMP Gütegrad A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
AQL 1
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe XL
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSM500624X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 Catalog NumberCLN3231XL
ChargennummerSM433014X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog NumberCLN3231XL
ChargennummerSM417024X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberCLN3231XL
ChargennummerSM401224X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberCLN3231XL
ChargennummerSM211824X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Catalog NumberCLN3231XL
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO* HG3 Smooth (SGX) weiße Nitrilhandschuhe >