Learn More
HALYARD™ PUREZERO* HG3 hellblaue Nitrilhandschuhe Artikelnummer.: 17344340
Zum Warenkorb hinzufügen
HALYARD™ PUREZERO* HG3 hellblaue Nitrilhandschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17344340
L
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Artikelnummer. 17344340
Marke: HALYARD™ CLN9031LG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
  • Nickelfrei
  • Puderfrei
  • Silikonfrei
  • Latexfrei und ohne Phtalate
  • Hohe Reinheit
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
  • Backed up by a vertically integrated supply chain
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
    • Erneuerbare Energie
    • Quellenreduzierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Zertifizierungen/Konformität (Europa) GMP Gütegrad A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
AQL 1
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,1 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSM425127X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2024 Catalog NumberCLN9031LG
ChargennummerSM424827X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2024 Catalog NumberCLN9031LG
ChargennummerSM424527X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2024 Catalog NumberCLN9031LG
ChargennummerSM422427X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberCLN9031LG
ChargennummerSM418927X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberCLN9031LG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO* HG3 hellblaue Nitrilhandschuhe >