Learn More
Labcon™ PurePlus™ Cap Strips for 1.2 mL Sample Library Tubes
Complete your 1.2 mL sample library tubes with these cap strips.
27.64 CHF - 30.76 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PurePlus™ 1,2 ml-Probenröhrchen für die Bibliothek
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Format Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17587936
Unterlagen ansehen
Labcon™
3913-855-000-9
Streifen mit 8 Stück Steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17577936
Unterlagen ansehen
Labcon™
3913-850-000-9
Streifen mit 8 Stück Unsteril
27.64 CHF
125 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17507946
Unterlagen ansehen
Labcon™
3914-845-000-9
Streifen mit 12 Stück Steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17597936
Unterlagen ansehen
Labcon™
3914-840-000-9
Streifen mit 12 Stück Unsteril
27.64 CHF
80 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For use with PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Spezifikation
Spezifikation
PurePlus™ 1,2 ml-Probenröhrchen für die Bibliothek
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ Cap Strips for 1.2 mL Sample Library Tubes