Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well PCR Plates for Roche™ Lightcycler™
These 96-well PCR plates come in natural color or opaque white.
58.50 CHF - 62.20 CHF
Spezifikation
Array | 8 x 12 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Volumen (metrisch) Well | 0,1 mL |
Anzahl Wells | 96 |
Anzahl pro Karton | 100/Karton |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17597946
|
Labcon™
3962-520-000-9 |
Naturfarben |
62.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17507956
|
Labcon™
3962-521-000-9 |
Weiß |
58.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Spezifikation
8 x 12 | |
0,1 mL | |
100/Karton | |
128,6 mm | |
16,6 mm |
Polypropylen | |
96 | |
10/Packung | |
96,2 mm |