Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well PCR Plates for Roche™ Lightcycler™
These 96-well PCR plates come in natural color or opaque white.
Marke: Labcon™ 3962-521-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
8 x 12 | |
Polypropylen | |
96 | |
10/Packung | |
96,2 mm |
Weiß | |
0,1 mL | |
100/Karton | |
128,6 mm | |
16,6 mm |