Learn More
Labcon PurePlus™ 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
GREENER_CHOICE
96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
Marke:  Labcon 3908-520-000-9
48.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16694132
  • 53.40 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton
Naturfarben
Passend für die meisten gängigen Thermocycler
96
Unsteril
Molekularbiologie
Autoklavierbar
PurePlus™
Ja
Polypropylen USP Klasse VI Harz
1,2 mL
Konischer Boden (V-Well)
10 Platten/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells > 1,2 ml; nicht steril