Learn More
Labcon PurePlus™ 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
GREENER_CHOICE
96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
Marke:  Labcon 3909-525-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16624142
  • 79.46 CHF / 10 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton
Naturfarben
Passend für die meisten gängigen Thermocycler
96
Steril
Molekularbiologie
Autoklavierbar
PurePlus™
Ja
Polypropylen USP Klasse VI Harz
2,2 mL
Konischer Boden (V-Well)
10 Platten/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells > 2,2 ml; steril