Learn More
Labcon PurePlus™ 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
Marke: Labcon 3909-520-000-9
Beschreibung
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton | |
Naturfarben | |
Passend für die meisten gängigen Thermocycler | |
96 | |
Unsteril | |
Molekularbiologie |
Autoklavierbar | |
PurePlus™ | |
Ja | |
Polypropylen USP Klasse VI Harz | |
2,2 mL | |
Konischer Boden (V-Well) | |
10 Platten/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells > 2,2 ml; nicht steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur