Learn More
Labcon Kappen für PurePlus™ Streifen mit 8-Well PCR-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Streifenkappen mit Blasenkappen für 8-Wells-Streifen
Marke:  Labcon 3942-850-000-9
Artikelnummer. 16639852
  • 34.75 CHF / 125 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Streifenkappen mit Blasenkappen für 8-Wells-Streifen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Nicht autoklavierbar
Naturfarben
125 Kappen/Beutel, 10 Beutel/Karton
PurePlus™
Einfrierbar bis -80 °C
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Ja
PCR-Kappe
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
PCR
125 Kappen/Beutel
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Unsteril
8-Well-Streifen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon Kappen für PurePlus™ Streifen mit 8-Well PCR-Röhrchen > 125 Kappen pro Beutel