missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ PurePlus™ 8-well Optically Clear Real Time PCR Tube Strip Caps
These 8-well, optically clear, real time PCR tube strip caps come conveniently packaged in bags.
Marke: Labcon™ 3951-850-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flat style caps for 8-well strips
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (Non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
0.2 mL | |
PurePlus | |
Polypropylen | |
Flat Cap | |
Autoklavierbar | |
Single-use | |
8-cap Strip |
Klar | |
125 Caps/Bag, 10 Bags/Cs. | |
Unsteril | |
Yes | |
8 Wells | |
Yes | |
Strip |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ 8-well Optically Clear Real Time PCR Tube Strip Caps > 8-well Optically Clear Real Time PCR Tube Strip Caps; Material: Polypropylene
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur