Learn More
Labcon™ Streifenkappen für PurePlus™ PCR-Röhrchen mit 12 Wells
Diese Streifenkappen für 12 Well-PCR-Röhrchen werden bequem in Beuteln verpackt geliefert.
Marke:  Labcon™ 3952-540-000-9
Artikelnummer. 17577946
  • 53.60 CHF / 80 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Länge (metrisch): 114,2 mm
  • Breite (metrisch): 6,1 mm
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Im Beutel
80/Packung
80 Verschlüsse/Packung; 10 Packungen/Karton
0,2 ml
Polypropylen
2,5 mm
800/Karton
Unsteril
Name des Produkts
Labcon™ Streifenkappen für PurePlus™ PCR-Röhrchen mit 12 Wells > Streifenkappen für 12 Well-PCR-Röhrchen; Kapazität (metrisch): 0,2 ml; Material: Polypropylen; Höhe (metrisch): 2,5 mm; Sterilität: Nicht steril; Format: Im Beutel