Learn More
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-Röhrchen
Passend für die meisten gängigen Thermocycler
86.85 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
---|---|
Farbe | Klar |
Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
Menge | 1000 Röhrchen/Beutel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für die meisten gängigen Thermocycler |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16674142
![]() |
Labcon
3934-500-000-9 |
Befestigte Glockenkappe |
132.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16684142
![]() |
Labcon
3936-500-000-9 |
Angebrachte flache Verschlüsse |
86.85 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Streifen mit PCR-Röhrchen
- TFits gängigster Thermocycler
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
0,2 ml | |
Passend für die meisten gängigen Thermocycler | |
Unsteril | |
1 | |
Ja |
Klar | |
1000 Röhrchen/Beutel | |
PurePlus™ | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
Autoklavierbar | |
PCR-Röhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-Röhrchen