Learn More
Labcon PurePlus™ 0,2 ml 12-Well PCR-Röhrchenstreifen und Streifenkappen
Passt für die meisten 12 Well-Thermocycler
Marke: Labcon 3955-540-000-9
208.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- PCR-Streifenröhrchen mit 12 Wells und separaten Streifenkappen
- Passt für die meisten 12 Well-Thermocycler
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
0,2 ml | |
Passend für die meisten gängigen Thermocycler | |
Unsteril | |
Verschlusskappe für Blasenstreifen | |
Autoklavierbar | |
PCR-Röhrchen |
Klar | |
80 Streifen und Kappen/Beutel | |
PurePlus™ | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
12 | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ 0,2 ml 12-Well PCR-Röhrchenstreifen und Streifenkappen > 80 Streifen und Kappen pro Beutel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur