Learn More
Reinwasser-Viskositätsstandard, zertifiziert bei 5 °C, 20 °C, 25 °C und 37 °C. UKAS ISO 17025 / ISO 17034-zertifiziert, 100 ml, Paragon Scientific™
Für die Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarviskosimetern aus Glas und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur genau kontrolliert wird. Zertifiziert nach ASTM D2162 für Temperaturen von 20 °C, 25 °C und 37 °C.
Marke:  Paragon Scientific VISC-WAT
Artikelnummer. 16080510
  • 237.00 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162 für 20 °C, 25 °C und 37 °C
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 für alle Temperaturen
  • Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 100 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 6 Monate haltbar
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
Name des Produkts
Reinwasser-Viskositätsstandard, zertifiziert bei 5 °C, 20 °C, 25 °C und 37 °C. UKAS ISO 17025 / ISO 17034-zertifiziert, 100 ml, Paragon Scientific™ > Menge:100 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.