Learn More
DURAN™ PURE PTFE-beschichtete Silikondichtung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 45
GLS 80
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
ulliHochwertige Silikondichtungen, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden/liliHochwertige, PTFE-beschichtete Silikondichtung für die Verwendung mit DURANtrade; PURE Premium Schraubverschluss, GL 25/liliIm Reinraum verpackt/liliLieferung in einer Charge/liliAnalysenzertifikat (CoA)/liliSichtprüfung und Maßkontrolle/liliÄnderungskontrolle und Informierung des Kunden im Falle von Änderungen/liliMaterialien pharmazeutischer Qualität gemäß USP 88, Klasse VI/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Helles, elfenbeinfarbenes Silikon, graues PTFE, Gray |
Beschreibung | PTFE-beschichtete Silikondichtung |
Material | Platinvernetztes Silikon, PTFE, PTFE |
Dicke (metrisch) | 3 mm |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kappe aus GL 25 |
Durchmesser (metrisch) | 23,5 mm |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
18779-1/23 | Analysenzertifikat | 07/04/2025 | 292481456 |
17475/22 | Analysenzertifikat | 07/09/2022 | 292481456 |
17475-22 | Analysenzertifikat | 07/09/2022 | 292481456 |
13477-18 | Analysenzertifikat | 02/12/2021 | 292481456 |
15291-19 | Konformitätsbescheinigung | 15/09/2023 | 292481456 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DURAN™ PURE PTFE-beschichtete Silikondichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur