Learn More
uvex Pure-Fit-Schutzbrillen
Gläser für das Recycling.Pure-Fit kann vollautomatisch aus nur einem Material hergestellt werden, ohne dass eine zusätzliche Montage erforderlich ist.
5.25 CHF - 7.73 CHF
Spezifikation
Linsenfärbung | Durchsichtig |
---|---|
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Rahmenfarbe | Durchsichtig |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17523085
![]() |
uvex
9145014 |
Unbeschichtet |
5.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17533085
![]() |
uvex
9145265 |
Beschlagfrei, Kratzfest |
7.73 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Maximal reduziert - reine, ultraleichte Schutzbrille mit innovativem Seitenarmkonzept mit nur 19 Gramm Gewicht
- Rahmenloses Design am Brillenglas für ein breites Sichtfeld
- Großzügige Seitenteile bieten zusätzlichen Schutz vor Gefahren
- Flexible Seitenarme sorgen für eine perfekte sichere, druckfreie Passform
- Nasensteg für Tragekomfort rund um die Uhr
- Robuste Polycarbonatgläser
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Metallfrei
- Rahmen transparent / W 166 FT CE
- Gläser PC klar, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE
Spezifikation
Durchsichtig | |
Durchsichtig | |
Nein | |
Polycarbonat | |
Standard |
Ergonomic Safety Glasses | |
Polycarbonat | |
Polycarbonat | |
UV400. |