Learn More
Hochreines deionisiertes Wasser, Waternation Artikelnummer.: 30130301
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreines deionisiertes Wasser, Waternation
Artikelnummer. 30130301 Alle ansehen Waternation Medical Division Produkte
6 x 1000 mL, 6 Liter
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
6 Liter
Artikelnummer. 30130301
Marke: Waternation MLG51000/6
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
EP grade Pure Deionised Water. Complies with the requirements of ASTM D1193-06, ISO 3696 Type 2A and 3A.
  • Rückverfolgbarkeit von Chargen
  • Auswahl an Glas- oder Kunststoffflaschen mit manipulationssicheren Deckeln
  • Garantierte Reinheitsgrade
  • Nicht DEPC-behandelt
  • Hervorragende Preise
  • Konformitäts- und Analysenzertifikat
  • Fordern Sie eine kostenlose Probe an.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
pH 7
Leitfähigkeit 1 μS/cm
Güte EP
Verpackung PET-Flaschen
Analysenzertifikat Yes
Menge 6 x 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigen und Spülen von Glaswaren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hochreines deionisiertes Wasser, Waternation >