Learn More
Buerkle™ Pumpstation für AccuOne/EnergyOne Pumpe
Zur Unterstützung bei der Übertragung kleiner Mengen wässriger Medien bis zu 300 mPas aus Kanistern, Fässern und Enghalsbehältern ab einem Öffnungsdurchmesser von 32 mm.
222.00 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung | Je 1 |
---|---|
Typ | Pumpstation |
Anwendungen | Transfer von kleinen Mengen wässriger Medien |
Zur Verwendung mit | AccuOne/EnergyOne Pumpe |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11991591
|
Buerkle™
5900-3050 |
Eintauchlänge 50 cm |
222.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11901601
|
Buerkle™
5900-3070 |
Eintauchlänge 70 cm |
231.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11941581
|
Buerkle™
5900-3100 |
Eintauchlänge 100 cm |
239.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Nur Zubehör für Pumpenstation
- Erhältlich für drei verschiedene Tauchlängen
Spezifikation
Je 1 | |
Pumpstation | |
Transfer von kleinen Mengen wässriger Medien | |
AccuOne/EnergyOne Pumpe |