Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenkopf für hochgradig strapazierfähige Präzisionsschläuche L/S™ 35, Gehäuse aus Polycarbonat, Edelstahlrotor
Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
Marke:  Masterflex™ 07035-21
Artikelnummer. 11701209
  • 474.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Standardköpfe sind zur Aufnahme einer einzigen Schlauchgröße präzise geformt
  • Der Pumpenkopf ist kompakt, einfach konstruiert und besitzt für Ein- und Auslassschlauch den gleichen Seitenanschluss—optimal für Anwendungen bei begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren
  • Je nach Empfehlungen für den Antrieb lassen sich bis zu vier Köpfe stapeln
  • Der Rotor besteht aus Edelstahl (SS) und gewährleistet so eine längere Lebensdauer
  • Zur Verwendung mit L/S™35 hochgradig strapazierfähigen Präzisionspumpenschläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Standardpumpenkopf für L/S 35 Schläuche, PC-Gehäuse/Edelstahlrotor.
Polycarbonat
3
3 in.
2,5 in.
3 in.
Edelstahl
Volumen pro Umdrehung mit L/S 35 Schlauch (ml): 3,8 ml
0,02 bis 600 U/min
2300 ml/min
1
Befestigt
77 mm
64 mm
77 mm
l/s 35
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenkopf für hochgradig strapazierfähige Präzisionsschläuche L/S™ 35, Gehäuse aus Polycarbonat, Edelstahlrotor >