Learn More
Bimsstein, technisch, granuliert, 7–9 mm, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10676842
Click to view available options
Menge:
500 g
Spezifikation
Physikalische Form Fest
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Farbe Grau
Menge 500 g
CAS 1332-09-8
Summenformel C28H37FO7
MDL-Nummer 148147
InChI-Schlüssel CIWBQSYVNNPZIQ-YBDIZOPJSA-N
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
IUPAC-Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 509.626
PubChem CID 76973482
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Pumice stone