Learn More
Bimsstein, granuliert (ca. 1–5 mm), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10045293
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bimsstein, granuliert (ca. 1–5 mm), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10045293
Marke: Thermo Scientific Acros 390042500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1332-09-8 | C28H37FO7 | 509.626 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1332-09-8
Summenformel C28H37FO7
Molekulargewicht (g/mol) 509.626
MDL-Nummer MFCD00148147
InChI-Schlüssel CIWBQSYVNNPZIQ-YBDIZOPJSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC-Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanoat
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pumice stone
Physikalische Form Steingranulat
Verpackung Kunststoffflasche
Farbe Braun-Grau
Menge 250 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number390040010,390042500
ChargennummerA0464312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number390040010,390042500
ChargennummerA0462028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number390040010,390042500
ChargennummerA0455639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number390040010,390042500
ChargennummerA0449819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number390040010,390042500
Name des Produkts
Bimsstein, granuliert (ca. 1–5 mm), Thermo Scientific Chemicals >