Learn More
Bimsstein, Granular, 4 bis 6 mm, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bimsstein |
Verpackung | Poly-Flasche |
Geruch | Geruchsneutral |
Farbe | Grau |
Menge | 1 kg |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bimsstein, Granular, 4 bis 6 mm, Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur