Learn More
BRAND™ PTFE-Uhrglas
PTFE-Uhrglasschalen eignen sich ideal zum Abdecken von Bechern.
Marke:  BRAND™ 150910
22.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10303771
  • 22.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus PTFE
  • Ideal zum Bedecken von PTFE-Bechern
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Uhrglas
Becher
75 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PTFE-Uhrglas > Durchmesser: 75 mm