Learn More
BRAND™ PTFE-Uhrglas
PTFE-Uhrglasschalen eignen sich ideal zum Abdecken von Bechern.
Marke: BRAND™ 150907
19.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus PTFE
- Ideal zum Bedecken von PTFE-Bechern
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
PTFE | |
Uhrglas | |
Becher | |
65 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PTFE-Uhrglas > Durchmesser: 65 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur