Learn More
BRAND™ PTFE-Uhrglas
PTFE-Uhrglasschalen eignen sich ideal zum Abdecken von Bechern.
Marke:  BRAND™ 150920
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10088490
  • 46.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus PTFE
  • Ideal zum Bedecken von PTFE-Bechern
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Uhrglas
Becher
125 mm