Learn More
BRAND™ PTFE-Uhrglas
Aus PTFE. Ideal zum Bedecken von PTFE-Bechern.
26.15 CHF - 34.00 CHF
Spezifikation
Bodenform Flach
Material PTFE
Form Rund
Typ Uhrglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10718361
Unterlagen ansehen
BRAND™
150912
80 mm
26.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10485811
Unterlagen ansehen
BRAND™
150915
100 mm
34.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus PTFE
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Ideal zum Bedecken von PTFE-Bechern
Spezifikation
Spezifikation
Flach
PTFE
Rund
Uhrglas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PTFE-Uhrglas