Learn More
Bohlender™ PTFE-Uhrschalen
Hervorragend geeignet für Anwendungen wie Blends oder Deckgefäße.
9.00 CHF - 27.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Material PTFE
Form Konvex
Typ Uhrglasschale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10134631
Unterlagen ansehen
Bohlender™
A200-01
50 mm
9.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10185691
Unterlagen ansehen
Bohlender™
A200-02
75 mm
27.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konvexe Form
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • FDA-Konformität
Spezifikation
Spezifikation
FDA
PTFE
Uhrglasschale
-200 °C bis +250 °C
Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Konvex
Blends, die Gefäße abdecken
8 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ PTFE-Uhrschalen