Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Schläuche
Die Cowie Technology™ PTFE-Schläuche sind für die Verwendung mit PTFE-Bajonettventilen und -Verbindungsstücken ausgelegt.
Marke: Cowie Technology™ 016.1714
Beschreibung
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
12 mm | |
14 mm | |
1 mm | |
-200 °C | |
Weiß | |
280 °C |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
1 m | |
PTFE-Bajonettsteckverbindungen und -ventile | |
Je 1 x | |
Flexibel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cowie Technology™ PTFE-Schläuche > Innendurchmesser: 12 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur