Learn More
Cytiva PTFE-Schläuche
Als Zubehör für Chromatographiesysteme. Cytiva PTFE-Schläuche haben einen Innendurchmesser von 1.6 mm.
Marke:  Cytiva 18112116
70.49 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10562414
  • 74.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Länge 3 m
  • Polytetrafluoroethen (PTFE)
  • Außendurchmesser 3.18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
3.18 mm
3 m
PTFE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Cytiva PTFE-Schläuche > Länge:3m