missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe
Fisherbrand™ dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe sind aufgrund der schaberähnlichen Wirkung wirksam beim Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten. Sie bieten ausgezeichnete Verwirbelungen bei allen Geschwindigkeiten und können auf unebenen Oberflächen verwendet werden.
Marke: Fisherbrand™ 001.1850
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PTFE-ummantelt
- Alnico V Magnetkern
- Polierte Oberfläche zur Reduzierung von Übersprechen und Kontamination
- Gesamte chemische Beständigkeit
- Hochrein
- Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar | |
-200°C to +280°C | |
50 mm | |
1 |
Uneven surfaces | |
12 mm | |
PTFE with Alnico V Magnet Core |