Learn More
Fisherbrand™ Dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe
Fisherbrand™ dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe sind aufgrund der schaberähnlichen Wirkung wirksam beim Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten. Sie bieten ausgezeichnete Verwirbelungen bei allen Geschwindigkeiten und können auf unebenen Oberflächen verwendet werden.
20.65 CHF - 36.55 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar |
---|---|
Material | PTFE with Alnico V Magnet Core |
Menge | 1 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Uneven surfaces |
Temperaturbereich (metrisch) | -200°C to +280°C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16205761
|
Fisherbrand™
001.1812 |
12 mm | 6 mm | N/A | |||||
16215761
|
Fisherbrand™
001.1825 |
25 mm | 8 mm | N/A | |||||
16225761
|
Fisherbrand™
001.1835 |
35 mm | 9 mm | N/A | |||||
16235761
|
Fisherbrand™
001.1850 |
50 mm | 12 mm | N/A | |||||
16245761
|
Fisherbrand™
001.1880 |
80 mm | 18 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- PTFE-ummantelt
- Alnico V Magnetkern
- Polierte Oberfläche zur Reduzierung von Übersprechen und Kontamination
- Gesamte chemische Beständigkeit
- Hochrein
- Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar | |
1 | |
-200°C to +280°C |
PTFE with Alnico V Magnet Core | |
Uneven surfaces |