Beschreibung
- Nicht kontaminierend
- Einzeln geprüft
- 4-adriges Kabel mit PTFE-Isolierung und PFA-Ummantelung, am Gehäuse festgeschweißt
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Sonde, PTFE Total Immersion | |
PTFE | |
Messtemperatur | |
-180°bis +280 °C | |
5 mm |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Klasse A, PRT 100 | |
Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE | |
50 mm | |
65 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PT100 SONDE PTFE TAUCHFAEHIG 3M 3M > Länge:50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur