Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige PTFE-Hülse, B-Länge für Europa
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die Fisherbrand™ dünnwandige PTFE-Manschette der B-Länge für Europa eignet sich für niedriges und mittleres Vakuum.
Marke: Fisherbrand™ 019.107
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PTFE-Hülsen werden zwischen die standardmäßigen geschliffenen Glasverbindungen eingesetzt, damit der Einsatz von Fett überflüssig und ein Verkleben verhindert wird.- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Funktionsfähig bei mittlerem bis geringem Vakuum
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Kein Fett mehr erforderlich
- Wanddicke von 0,05mm
- Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Prevent sticking, eliminates use of grease | |
16mm | |
PTFE-Manschette | |
0.05mm | |
43297 |
Glasschliffverbindungen | |
PTFE | |
-200 bis +280 °C | |
7.5 mm | |
Thin-wall Sleeve |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dünnwandige PTFE-Hülse, B-Länge für Europa > Standard Taper Joint No.: 7/16
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur