Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige PTFE-Hülse, B-Länge für Europa
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die Fisherbrand™ dünnwandige PTFE-Manschette der B-Länge für Europa eignet sich für niedriges und mittleres Vakuum.
Marke:  Fisherbrand™ 019.134
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11713229
  • 14.90 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-Hülsen werden zwischen die standardmäßigen geschliffenen Glasverbindungen eingesetzt, damit der Einsatz von Fett überflüssig und ein Verkleben verhindert wird.
  • Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
  • Funktionsfähig bei mittlerem bis geringem Vakuum
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Kein Fett mehr erforderlich
  • Wanddicke von 0,05mm
  • Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Spezifikation
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
35 mm
PTFE-Manschette
0.05 mm
34/35
Glasschliffverbindungen
PTFE
-200 bis +280 °C
34.5 mm
Dünnwandig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dünnwandige PTFE-Hülse, B-Länge für Europa > Standard-Konusverbindung Nr.:34/35