Learn More
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die dicke PTFE-Wandhülse ist B-Länge für Europa und eignet sich für Hochvakuum.
Marke: Cowie Technology™ 020.014
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, l, s-1
- Kein Fett mehr erforderlich.
- Die Manschetten sind inert.
Spezifikation
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln | |
PTFE | |
-200 bis +280 °C | |
14/23 |
Glasschliffverbindungen | |
5er-Packung | |
0.5 mm | |
Starr |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa > Standard-Konusverbindung Nr.: 14/23
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur