Learn More
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die dicke PTFE-Wandhülse ist B-Länge für Europa und eignet sich für Hochvakuum.
Marke:  Cowie Technology™ 020.045
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10452921
  • 18.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
  • Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
  • Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
  • Kein Fett mehr erforderlich
  • Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Spezifikation
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
50 mm
Je 1
0.5 mm
45/40
Glasschliffverbindungen
PTFE
-200 bis +280 °C
55 mm
Starr
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa > Standard-Konusverbindung Nr.: 45/40