Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Lippe
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Lippe, haben eine glatte Innenoberfläche und sind bis 280 °C verwendbar.
10.70 CHF - 18.80 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Menge | 1 |
Produktlinie | Fisherbrand™ |
Bodenform | Rund |
Produkttyp | Reagenzgläser mit rundem Boden mit Lippe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16245971
|
Fisherbrand™
|
8 ml | 12 mm | 100 mm |
10.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16255971
|
Fisherbrand™
|
13 ml | 16 mm | 100 mm |
10.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16265971
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 25 mm | 145 mm |
18.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16275971
|
Fisherbrand™
|
85 ml | 40 mm | 100 mm |
18.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Runder Boden mit Lippe
- Chemische Beständigkeit gesamt
- Hochrein
- Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
- Nicht kontaminierend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
PTFE | |
Fisherbrand™ | |
Reagenzgläser mit rundem Boden mit Lippe |
1 | |
Rund |