Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Lippe
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Lippe, haben eine glatte Innenoberfläche und sind bis 280 °C verwendbar.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Runder Boden mit Lippe
- Chemische Beständigkeit gesamt
- Hochrein
- Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
- Nicht kontaminierend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
50 ml | |
1 | |
145 mm | |
25 mm |
PTFE | |
Fisherbrand™ | |
Rund | |
Reagenzgläser mit rundem Boden mit Lippe |