Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschale aus PTFE mit hoher Form und Ausguss
Mit Tülle für einfaches Ausgießen. Die Fisherbrand™ hohe Verdampfungsschale aus PTFE mit Ausguss ist in verschiedenen Größen erhältlich.
24.05 CHF - 28.25 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Ausführung der Innenwände | Glatt |
Temperaturbereich (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10034330
|
Fisherbrand™
006.150 |
150 ml | 78 mm | 43 mm |
24.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10646921
|
Fisherbrand™
006.250 |
250 ml | 97 mm | 50 mm |
28.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Innenfläche
- Verwendbar bis 280 °C
- Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
PTFE | |
Abdampfschale | |
-200 °C bis +280 °C |
Rund | |
Glatt |