Learn More
IKA™ Lager (Teflon) für Ultra Turrax T 18 bas. S18N-19G S18N19G
Für die Verwendung mit dem IKA™ S 18 N - 19 G Dispergierwerkzeug.
Marke: IKA™ L004787
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus PTFE
- Unterstützung beim Homogenisierungsprozess
- Zubehörteil
Spezifikation
Geschlitztes Lager | |
PTFE | |
S 18 N - 19 G Dispergier-Element | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Lager (Teflon) für Ultra Turrax T 18 bas. S18N-19G S18N19G > Kann verwendet werden mit: S 18N-19G Dispergierelement
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur