Learn More
BRAND™ Drei-Wege-Hahn aus PTFE/Polypropylen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
Marke: BRAND™ 88670
74.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus PTFE
- Polypropylenventil
- Mit integrierter Schlauchtülle
Spezifikation
4 mm | |
7 mm | |
Polypropylen |
PTFE | |
Integrierte Schlauchtülle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Drei-Wege-Hahn aus PTFE/Polypropylen > Innendurchmesser: 7 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur