Learn More
BRAND™ Ein-Weg-Hahn aus PTFE/Polypropylen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
48.60 CHF - 81.85 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Enthält | Integrierte Schlauchtülle |
Plug Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Passt für Schlauch-Innendurchmesser | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Passt für Schlauch-Innendurchmesser | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10300102
|
BRAND™
88635 |
8 mm |
56.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10304901
|
BRAND™
88630 |
7 mm |
56.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10203541
|
BRAND™
88625 |
6 mm |
48.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10152011
|
BRAND™
88620 |
5 mm |
48.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10360142
|
BRAND™
88640 |
9 mm |
81.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10374991
|
BRAND™
88610 |
3 mm |
48.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10569341
|
BRAND™
88615 |
4 mm |
48.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus PTFE
- Polypropylenventil
- Mit integrierter Einwegschlauchtülle
Spezifikation
PTFE | |
Integrierte Schlauchtülle | |
Polypropylen |