Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 9 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
109.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
Material PTFE mit PRT100-Sensor
Menge 1
Arten von Sensoren Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Reaktionszeit 50 %, 6 bis 14 s
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16286101
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.500.1.2
500 x 9 mm 2 m (Kabel)
109.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16296101
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.500.1.3
500 x 9 mm 3 m (Kabel)
118.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16206111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.500.1.4
500 x 9 mm 4 m (Kabel)
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16216111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.500.1.5
500 x 9 mm 5 m (Kabel)
137.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16226111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.600.1
600 x 9 mm 1 m (Kabel)
110.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16236111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.600.1.2
600 x 9 mm 2 m (Kabel)
119.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16246111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.600.1.3
600 x 9 mm 3 m (Kabel)
129.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16256111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.600.1.4
600 x 9 mm 4 m (Kabel)
139.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16266111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.600.1.5
600 x 9 mm 5 m (Kabel)
148.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16276111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.700.1.2
700 x 9 mm 2 m (Kabel)
137.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16286111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.700.1.3
700 x 9 mm 3 m (Kabel)
147.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16296111
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.700.1.4
700 x 9 mm 4 m (Kabel)
156.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16206121
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.700.1.5
700 x 9 mm 5 m (Kabel)
166.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16216121
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.900.1
900 x 9 mm 1 m (Kabel)
136.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16226121
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.900.1.2
900 x 9 mm 2 m (Kabel)
146.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16236121
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.900.1.3
900 x 9 mm 3 m (Kabel)
156.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16246121
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.900.1.4
900 x 9 mm 4 m (Kabel)
165.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16256121
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.900.1.5
900 x 9 mm 5 m (Kabel)
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
  • Mit aufsteckbarer Ferrule
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
1
50 %, 6 bis 14 s
9 mm
PTFE mit PRT100-Sensor
Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
-180°bis +280 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 9 mm Durchmesser