Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 8 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
79.45 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
Material PTFE mit PRT100-Sensor
Menge 1
Arten von Sensoren Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Reaktionszeit 50 %, 6 bis 14 s
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16206091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.208.1
200 x 8 mm 1 m (Kabel)
79.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16216091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.208.1.2
200 x 8 mm 2 m (Kabel)
89.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16226091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.208.1.3
200 x 8 mm 3 m (Kabel)
98.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16236091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.208.1.4
200 x 8 mm 4 m (Kabel)
109.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16246091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.208.1.5
200 x 8 mm 5 m (Kabel)
118.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16256091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.300.1.2
300 x 8 mm 2 m (Kabel)
93.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16266091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.300.1.3
300 x 8 mm 3 m (Kabel)
104.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16276091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.300.1.4
300 x 8 mm 4 m (Kabel)
113.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16286091
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.300.1.5
300 x 8 mm 5 m (Kabel)
123.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16246101
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.400.1.2
400 x 8 mm 2 m (Kabel)
98.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16256101
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.400.1.3
400 x 8 mm 3 m (Kabel)
109.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16266101
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.400.1.4
400 x 8 mm 4 m (Kabel)
118.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16276101
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.400.1.5
400 x 8 mm 5 m (Kabel)
128.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
  • Mit aufsteckbarer Ferrule
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
1
50 %, 6 bis 14 s
8 mm
PTFE mit PRT100-Sensor
Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
-180°bis +280 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 8 mm Durchmesser