Learn More
Bohlender™ Gaswaschflasche aus PFA/PTFE, 500 ml PCE)
Transparente, unzerbrechliche Gaswaschflasche mit zwei Verbindungen mit Gewinde. Bohlender™ PTFE/PFA Gaswaschflasche wird mit einer standardmäßigen PTFE-Fritte in Porengröße 3μgeliefert.
Marke:  Bohlender™ A118-02
Artikelnummer. 10728062
  • 1090.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • PTFE-Oberteil mit zwei Gewindeanschlüssen.
  • Standard-PTFE-Fritte mit einer Porengröße von ca. 3 μm, die mit einem M8 x 1-Gewinde auf das Steigrohr aufgeschraubt werden.
  • Fritte kann mit einem PTFE-Gasverteiler mit feinen Bohrungen ausgetauscht werden, der einen geringeren Primärdruck benötigt.
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Gasspülflasche
PTFE/PFA
Je 1
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ Gaswaschflasche aus PFA/PTFE, 500 ml PCE) > Kapazität: 500 ml