Learn More
Thermo Scientific™ Einteiliger PTFE-HPLC-Säulenanschluss
Sorgen Sie mit dem inerten und biokompatiblen Thermo Scientific™ einteiligen PTFE HPLC-Säulenanschluss für leckagefreie Säulenanschlüsse und optimieren Sie die Leistung der Flüssigkeitschromatographie.
Marke: Thermo Scientific™ 60170-370
103.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Minimieren Sie das Totvolumen des HPLC-Systems und sorgen Sie mit dem einteiligen Thermo Scientific™ HPLC-Säulenanschluss aus PTFE für optimale Trenneffizienz. Ideal für die Kopplung von analytischen Säulen und Vorsäulen mit 10–32-Gewinde - fingerfeste, leckfreie Verbindungen. Das Material ist mit einer Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
Spezifikation
Kupplung | |
Einteiliges Säulenverbindungsstück | |
PEEK | |
Analytische und Vorsäulen mit 10 bis 32 Threads |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%