Learn More
Advantec PTFE-Dichtung
Optimize filtration with this PTFE Gasket.
Marke: Advantec 02930-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Choose from a variety of options.
- Find items compatible with filter holders and stirred cells.
Spezifikation
Filterhalter | |
500 psi | |
O-Dichtung | |
1.5 m | |
13 mm |
PTFE | |
Je 1 | |
5 ft. | |
0,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Advantec PTFE-Dichtung > Stärke:13 mm, zum Halten von SS-Filtern
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur