Learn More
Fisherbrand™ Mikromagnetrührstab aus PTFE
Entwickelt für die kleinsten Behälter. Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand™ 001.808
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11898882
  • 8.42 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für die kleinsten Behälter.Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
  • In wiederverwendbaren Fläschchen mit Schnappverschluss.
  • Zum Rühren in Reagenzgläsern, kleinen Bechergläsern oder anderen Behältern.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Behälter & Gefäße, Heizrührer
8 mm
Zylinder
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
1.5 mm
10/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikromagnetrührstab aus PTFE > Abmessungen (Durchm. x L): 1,5 Ø x 8 mm Länge