Learn More
Cole-Parmer™ Verteiler aus PTFE
Marke:  Cole-Parmer™ 31521-21
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11785268
  • 299.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Spezifikation
Verteiler
PTFE
5,08 mm
28,9 mm
3/8 in.
8
199,3 mm
28,95 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Verteiler aus PTFE > Länge:199,3mm